Anti-IL18RAP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-2616R-CY7
BOSSBS-2616R-CY7EA 909 EUR InStock
BOSSBS-2616R-CY7
Anti-IL18RAP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Required for the high affinity binding of interleukin 18 (IL-18) to its receptor complex (By similarity). Together with IL18R1 mediates IL-18-dependent activation of NF-kappa-B and JNK.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: IL18RAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité