Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100 A13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-2617R-A488
BOSSBS-2617R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2617R-A488
Anti-S100 A13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Plays a role in the export of proteins that lack a signal peptide and are secreted by an alternative pathway. Binds two calcium ions per subunit. Binds one copper ion. Binding of one copper ion does not interfere with calcium binding. Required for the copper-dependent stress-induced export of IL1A and FGF1. The calcium-free protein binds to lipid vesicles containing phosphatidylserine, but not to vesicles containing phosphatidylcholine (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: S100 A13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité