Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL33 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2633R-CY5
BOSSBS-2633R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2633R-CY5
Anti-IL33 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Cytokine that binds to and signals through the IL1RL1/ST2 receptor which in turn activates NF-kappa-B and MAPK signaling pathways in target cells. Involved in the maturation of Th2 cells inducing the secretion of T-helper type 2-associated cytokines. Also involved in activation of mast cells, basophils, eosinophils and natural killer cells. Acts as a chemoattractant for Th2 cells, and may function as an "alarmin", that amplifies immune responses during tissue injury. In quiescent endothelia the uncleaved form is constitutively and abundantly expressed, and acts as a chromatin-associated nuclear factor with transcriptional repressor properties, it may sequester nuclear NF-kappaB/RELA, lowering expression of its targets. This form is rapidely lost upon angiogenic or proinflammatory activation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL33
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité