Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERK1 + 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2637R-A680
BOSSBS-2637R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-2637R-A680
Anti-ERK1 + 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the MAPkinase family. MAP kinases, also known as extracellularsignal-regulated kinases (ERKs), act in a signaling cascade thatregulates various cellular processes such as proliferation,differentiation, and cell cycle progression in response to avariety of extracellular signals. This kinase is activated byupstream kinases, resulting in its translocation to the nucleuswhere it phosphorylates nuclear targets. Alternatively splicedtranscript variants encoding different protein isoforms have beendescribed.

Type: Primary
Antigen: ERK1 + 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-358/358
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Chicken; Rabbit; Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité