Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PROK1/PRK1/EG-VEGF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-2638R-A750
BOSSBS-2638R-A750EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-2638R-A750
Anti-PROK1/PRK1/EG-VEGF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Potently contracts gastrointestinal (GI) smooth muscle. Induces proliferation, migration and fenestration (the formation of membrane discontinuities) in capillary endothelial cells derived from endocrine glands. Has little or no effect on a variety of other endothelial and non-endothelial cell types. Induces proliferation and differentiation, but not migration, of enteric neural crest cells. Directly influences neuroblastoma progression by promoting the proliferation and migration of neuroblastoma cells. Positively regulates PTGS2 expression and prostaglandin synthesis. May play a role in placentation. May play a role in normal and pathological testis angiogenesis.

Type: Primary
Antigen: PROK1/PRK1/EG-VEGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-105/105
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité