Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PROK1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-2638R-HRP
BOSSBS-2638R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-2638R-HRP
Anti-PROK1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Potently contracts gastrointestinal (GI) smooth muscle. Induces proliferation, migration and fenestration (the formation of membrane discontinuities) in capillary endothelial cells derived from endocrine glands. Has little or no effect on a variety of other endothelial and non-endothelial cell types. Induces proliferation and differentiation, but not migration, of enteric neural crest cells. Directly influences neuroblastoma progression by promoting the proliferation and migration of neuroblastoma cells. Positively regulates PTGS2 expression and prostaglandin synthesis. May play a role in placentation. May play a role in normal and pathological testis angiogenesis.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PROK1/PRK1/EG-VEGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité