Anti-CD158i Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-2644R-A750
BOSSBS-2644R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-2644R-A750
Anti-CD158i Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Receptor on natural killer (NK) cells for HLA-C alleles. Does not inhibit the activity of NK cells.
Type: Primary
Antigen: CD158i
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 221-290/290
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité