Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Lymphocyte Activation Gene 3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-2646R-A750
BOSSBS-2646R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-2646R-A750
Anti-Lymphocyte Activation Gene 3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Lymphocyte-activation protein 3 (LAG-3), also known as CD223, belongs to the immunoglobulin superfamily and contains 4 extracellular Ig-like domains. LAG-3 binds to HLA class-II antigens and is involved in lymphocyte activation. It is found on the cell surface of activated NK and T-lymphocytes. The sequence data, exon/intron organisation, and chromosomal localization all indicate a close relationship of LAG-3 to CD4.

Type: Primary
Antigen: Lymphocyte Activation Gene 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/525
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité