Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LCK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2649R-CY5.5
BOSSBS-2649R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2649R-CY5.5
Anti-LCK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Non-receptor tyrosine-protein kinase that plays an essential role in the selection and maturation of developing T-cells in the thymus and in the function of mature T-cells. Plays a key role in T-cell antigen receptor (TCR)-linked signal transduction pathways. Constitutively associated with the cytoplasmic portions of the CD4 and CD8 surface receptors. Association of the TCR with a peptide antigen-bound MHC complex facilitates the interaction of CD4 and CD8 with MHC class II and class I molecules, respectively, thereby recruiting the associated LCK protein to the vicinity of the TCR/CD3 complex. LCK then phosphorylates tyrosines residues within the immunoreceptor tyrosine-based activation motifs (ITAM) of the cytoplasmic tails of the TCR-gamma chains and CD3 subunits, initiating the TCR/CD3 signaling pathway. Once stimulated, the TCR recruits the tyrosine kinase ZAP7, that becomes phosphorylated and activated by LCK. Following this, a large number of signaling molecules are recruited, ultimately leading to lymphokine production. LCK also contributes to signaling by other receptor molecules. Associates directly with the cytoplasmic tail of CD2, which leads to hyperphosphorylation and activation of LCK. Also plays a role in the IL2 receptor-linked signaling pathway that controls the T-cell proliferative response. Binding of IL2 to its receptor results in increased activity of LCK. Is expressed at all stages of thymocyte development and is required for the regulation of maturation events that are governed by both pre-TCR and mature alpha beta TCR. Phosphorylates other substrates including RUNX3, PTK2B/PYK2, the microtubule-associated protein MAPT, RHOH or TYROBP.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LCK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité