Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPHK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-2652R-A488
BOSSBS-2652R-A488EA 866 EUR InStock
BOSSBS-2652R-A488
Anti-SPHK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Sphingosine-1-phosphate (SPP) is a novel lipid messenger with both intracellular and extracellular functions. Intracellularly, it regulates proliferation and survival, and extracellularly, it is a ligand for EDG1 (MIM 601974). Various stimuli increase cellular levels of SPP by activation of sphingosine kinase (SPHK), the enzyme that catalyzes the phosphorylation of sphingosine. Competitive inhibitors of SPHK block formation of SPP and selectively inhibit cellular proliferation induced by a variety of factors, including platelet-derived growth factor (e.g., MIM 173430) and serum.[supplied by OMIM].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPHK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité