Anti-SPHK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-2652R-A750
BOSSBS-2652R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-2652R-A750
Anti-SPHK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Catalyses the phosphorylation of sphingosine to form sphingosine 1-phosphate (SPP), a lipid mediator with both intra- and extracellular functions. Also acts on D-erythro-sphingosine and to a lesser extent sphinganine, but not other lipids, such as D,L-threo-dihydrosphingosine, N,N-dimethylsphingosine, diacylglycerol, ceramide, or phosphatidylinositol.
Type: Primary
Antigen: SPHK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/384
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité