Anti-SPHK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-2653R-CY7
BOSSBS-2653R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2653R-CY7
Anti-SPHK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Catalyzes the phosphorylation of sphingosine to form sphingosine 1-phosphate (SPP), a lipid mediator with both intra- and extracellular functions. Also acts on D-erythro-dihydrosphingosine, D-erythro-sphingosine and L-threo-dihydrosphingosine. Binds phosphoinositides.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SPHK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité