Anti-LTB4-R2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-2655R-A750
BOSSBS-2655R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-2655R-A750
Anti-LTB4-R2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Low-affinity receptor for leukotrienes including leukotriene B4. Mediates chemotaxis of granulocytes and macrophages. The response is mediated via G-proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. The rank order of affinities for the leukotrienes is LTB4 > 12-epi-LTB4 > LTB5 > LTB3.
Type: Primary
Antigen: LTB4-R2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 25-120/389
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité