Anti-LTB4R2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-2655R-CY5
BOSSBS-2655R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2655R-CY5
Anti-LTB4R2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Low-affinity receptor for leukotrienes including leukotriene B4. Mediates chemotaxis of granulocytes and macrophages. The response is mediated via G-proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. The rank order of affinities for the leukotrienes is LTB4 >12-epi-LTB4 >LTB5 >LTB3.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: LTB4R2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité