Anti-LILRB5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-2658R-A488
BOSSBS-2658R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2658R-A488
Anti-LILRB5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
May act as receptor for class I MHC antigens.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: LILRB5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité