Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LY96 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-2662R
BOSSBS-2662REA 719 EUR InStock
BOSSBS-2662R
Anti-LY96 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cooperates with TLR4 in the innate immune response to bacterial lipopolysaccharide (LPS), and with TLR2 in the response to cell wall components from Gram-positive and Gram-negative bacteria. Enhances TLR4-dependent activation of NF-kappa-B. Cells expressing both MD2 and TLR4, but not TLR4 alone, respond to LPS.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: LY96
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité