Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLEC5A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-2663R-CY7
BOSSBS-2663R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2663R-CY7
Anti-CLEC5A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Functions as a positive regulator of osteoclastogenesis. Cell surface receptor that signals via TYROBP. Regulates inflammatory responses. Acts as a key regulator of synovial injury and bone erosion during autoimmune joint inflammation. Critical macrophage receptor for dengue virus serotypes 1-4. The binding of dengue virus to CLEC5A triggers signaling through phosphylation of TYROBP, this interaction does not result in viral entry but stimulates proinflammatory cytokine release.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLEC5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité