Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Regucalcin/SMP30 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2665R-A680
BOSSBS-2665R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2665R-A680
Anti-Regucalcin/SMP30 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Gluconolactonase with low activity towards other sugar lactones, including gulonolactone and galactonolactone. Can also hydrolyse diisopropyl phosphorofluoridate and phenylacetate (in vitro). Calcium-binding protein. Modulates Ca(2+) signaling, and Ca(2+)-dependent cellular processes and enzyme activities (By similarity).

Type: Primary
Antigen: Regucalcin/SMP30
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 65-160/299
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité