Anti-C9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-2673R-A647
BOSSBS-2673R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2673R-A647
Anti-C9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Constituent of the membrane attack complex (MAC) that plays a key role in the innate and adaptive immune response by forming pores in the plasma membrane of target cells. C9 is the pore-forming subunit of the MAC.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: C9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité