Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSHB Mouse Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-2676M-A350
BOSSBS-2676M-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2676M-A350
Anti-TSHB Mouse Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Thyroid stimulating hormone, also known as thyrotropin, is secreted from cells in the anterior pituitary called thyrotrophs, finds its receptors on epithelial cells in the thyroid gland, and stimulates that gland to synthesize and release thyroid hormones. TSH is a glycoprotein hormone composed of two subunits which are non covalently bound to one another. The alpha subunit of TSH is also present in two other pituitary glycoprotein hormones, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, and, in primates, in the placental hormone chorionic gonadotropin. Each of these hormones also has a unique beta subunit, which provides receptor specificity. In other words, TSH is composed of alpha subunit bound to the TSH beta subunit, and TSH associates only with its own receptor. Free alpha and beta subunits have essentially no biological activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TSHB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité