Anti-NECTIN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-2679R
BOSSBS-2679REA 752 EUR InStock
BOSSBS-2679R
Anti-NECTIN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NECTIN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 μL 100 µl BOSSBS-2679R
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité