Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NECTIN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-2679R-A647
BOSSBS-2679R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2679R-A647
Anti-NECTIN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Nectin 2 is a single-pass type I membrane glycoprotein with two Ig-like C2-type domains and an Ig-like V-type domain. This protein is one of the plasma membrane components of adherens junctions. It also serves as an entry for certain mutant strains of herpes simplex virus and pseudorabies virus, and it is involved in cell to cell spreading of these viruses. Variations in this gene have been associated with differences in the severity of multiple sclerosis. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. Can form trans-heterodimers with PVRL3/nectin-3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PVRL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité