Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ENPP1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-2689R-HRP
BOSSBS-2689R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-2689R-HRP
Anti-ENPP1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Varicella Zoster Virus (VZV), a member of the human herpes virus family, causes two distinct clinical manifestations: childhood chickenpox(Varicella) and shingles (zoster). Varicella is the outcome of the primary infection with VZV, whereas, zoster is the result of VZV reactivation from latently infected sensory ganglia which occurs predominantly in aging and immunosuppressed individuals.VZV virons are spherical and 150-200 nm in diameter. Its lipid envelope encloses the nucleocapsid of 162 capsomeres arranged in a hexagonal form. Its DNA is a single linear, double strand molecule, 125,000 nt long.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ENPP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité