Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cytokeratin 10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2700R-A680
BOSSBS-2700R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2700R-A680
Anti-Cytokeratin 10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Cytokeratin 10 is a heterotetramer of two type I and two type II keratins. Cytokeratin 10 is generally associated with keratin 1. It is seen in all suprabasal cell layers including stratum corneum. A number of alleles are known that mainly differ in the Gly-rich region (positions 490-560). Defects in cytokeratin 10 are a cause of epidermolytic hyperkeratosis (EHK), also known as bullous congenital ichthyosiform erythroderma (BCIE) or bullous erythroderma ichthyosiformis congenita of Brocq. EHK is an hereditary skin disorder characterised by blistering and a marked thickening of the stratum corneum. At birth, affected individuals usually present with redness, blisters and superficial erosions due to cytolysis. Within a few weeks, the erythroderma and blister formation diminish and hyperkeratoses develop. Transmission is autosomal dominant, but most cases are sporadic. Defects in cytokeratin 10 are also a cause of annular epidermolytic ichthyosis (AEI), also known as cyclic ichthyosis with epidermolytic hyperkeratosis. AEI resembles clinical and histologic features of both epidermolytic hyperkeratosis and ichthyosis bullosa of Siemens.

Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-250/584
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité