Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Sema6A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2701R-A680
BOSSBS-2701R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2701R-A680
Anti-Sema6A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
SEMA6A belongs to a subfamily characterised by an extracellular semaphorin domain, a transmembrane domain, and a long cytoplasmic tail. Members of this class can repel sympathetic and dorsal root ganglion axons in vitro, consistent with a traditional role as guidance signals. However, the length of the cytoplasmic tail, which includes an EVL-binding site in SEMA6A and an Src-binding site in SEMA6B, suggests that these semaphorins may also function as receptors. SEMA6A is expressed in developing neural tissue and is required for proper development of the thalamocortical projection. SEMA6A directly links the Ena/VASP and the semaphorin protein families since the SEMA6A protein is capable of selective binding to the protein EVL (Ena/VASP-like protein.

Type: Primary
Antigen: Sema6A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-400/1030
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité