Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SEMA6A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2701R-CY5.5
BOSSBS-2701R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2701R-CY5.5
Anti-SEMA6A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
SEMA6A belongs to a subfamily characterized by an extracellular semaphorin domain, a transmembrane domain, and a long cytoplasmic tail. Members of this class can repel sympathetic and dorsal root ganglion axons in vitro, consistent with a traditional role as guidance signals. However, the length of the cytoplasmic tail, which includes an EVL-binding site in SEMA6A and an Src-binding site in SEMA6B, suggests that these semaphorins may also function as receptors. SEMA6A is expressed in developing neural tissue and is required for proper development of the thalamocortical projection. SEMA6A directly links the Ena/VASP and the semaphorin protein families since the SEMA6A protein is capable of selective binding to the protein EVL (Ena/VASP-like protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SEMA6A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité