Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEMA7A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-2702R-A555
BOSSBS-2702R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2702R-A555
Anti-SEMA7A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Plays an important role in integrin-mediated signaling and functions both in regulating cell migration and immune responses. Promotes formation of focal adhesion complexes, activation of the protein kinase PTK2/FAK1 and subsequent phosphorylation of MAPK1 and MAPK3. Promotes production of proinflammatory cytokines by monocytes and macrophages. Plays an important role in modulating inflammation and T-cell-mediated immune responses. Promotes axon growth in the embryonic olfactory bulb. Promotes attachment, spreading and dendrite outgrowth in melanocytes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SEMA7A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité