Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIRPA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-2708R-FITC
BOSSBS-2708R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-2708R-FITC
Anti-SIRPA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Immunoglobulin-like cell surface receptor for CD47. Acts as docking protein and induces translocation of PTPN6, PTPN11 and other binding partners from the cytosol to the plasma membrane. Supports adhesion of cerebellar neurons, neurite outgrowth and glial cell attachment. May play a key role in intracellular signaling during synaptogenesis and in synaptic function (By similarity). Involved in the negative regulation of receptor tyrosine kinase-coupled cellular responses induced by cell adhesion, growth factors or insulin. Mediates negative regulation of phagocytosis, mast cell activation and dendritic cell activation. CD47 binding prevents maturation of immature dendritic cells and inhibits cytokine production by mature dendritic cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SIRPA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité