Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL27RA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-2711R-A488
BOSSBS-2711R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2711R-A488
Anti-IL27RA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Receptor for IL27. Requires IL6ST/gp130 to mediate signal transduction in response to IL27. This signaling system acts through STAT3 and STAT1. Involved in the regulation of Th1-type immune responses. Also appears to be involved in innate defense mechanisms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL27RA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité