Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRLF2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-2727R-FITC
BOSSBS-2727R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-2727R-FITC
Anti-CRLF2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
TSLPR is a type I membrane receptor that forms a functional heterodimeric complex with IL7R to bind TSLP. The TSLP R contains a WSXWS motif required for proper protein folding and a box1 motif important for association with the JAKs. TSLPR has a predicted molecular weight approximately 41 kD, and two further isoforms have been reported that are produced by alternative splicing. The TSLPR is expressed preferentially in myeloid cells including dendritic cells and activated monocytes, and is weakly expressed in T cells. Expression has also been reported in heart, skeletal muscle, and kidney tissues. TSLP binding to the heterodimeric functional receptor (TSLPR and IL7R) activates JAK2, STAT3 and STAT5 to stimulate cell proliferation. Ligand receptor interactions haves been implicated in the development of the hematopoietic system, dendritic cell maturation, and the maintenance and polarization of human Th2 memory T cells in allergic diseases.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRLF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité