Anti-GSTP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-2735R-CY5
BOSSBS-2735R-CY5EA 371 EUR InStock
BOSSBS-2735R-CY5
Anti-GSTP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Conjugation of reduced glutathione to a wide number of exogenous and endogenous hydrophobic electrophiles. Can metabolize 1-chloro-2,4-dinitrobenzene. Regulates negatively CDK5 activity via p25/p35 translocation to prevent neurodegeneration (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: GSTp1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité