Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TREML2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-2737R
BOSSBS-2737REA 719 EUR InStock
BOSSBS-2737R
Anti-TREML2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TREML2 is expressed throughout B cell development in addition to being expressed on macrophages and neutrophils and is the only TREM molecule to be found on lymphocytes. TREML2 is expressed on B lineage cells early in development, and the highest level of expression is detected on those mature peripheral B cell subpopulations that are involved in the initial humoral immune response against bacterial pathogens. TREML2 is unique in that it lacks either the conserved transmembrane lysine residue or ITAM/ITIMs within its own cytoplasmic domain. Thus, TREML2 does not exhibit any of the features associated with classical tyrosine-based signaling. Monocytes in the bone marrow or peripheral blood do not express detectable levels of TREML2, but its expression is up-regulated in conjunction with differentiation into macrophages. TREML2 is present on neutrophils in the bone marrow as well as the periphery, and inflammatory stimuli result in a dramatic increase in the expression of TREML2 on these cells in vivo.TREML2 is a single-pass type I membrane protein, and it contains 1 Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. It is a cell surface receptor that may play a role in the innate and adaptive immune response. TREML2 is located in a gene cluster on chromosome 6 with the single Ig variable (IgV) domain activating receptors TREM1 and TREM2, but it has distinct structural and functional properties.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TREML2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité