Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FANCD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-2738R-CY3
BOSSBS-2738R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2738R-CY3
Anti-FANCD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Fanconi Anemia (FANC) is a human autosomal-recessive cancer susceptibility disorder characterized by congenital defects, progressive bone marrow failure, and cellular hypersensitivity to mitomycin C (MMC). The FANC subunit D2 protein is vital for cellular resistance to DNA cross-linking and the arrest of DNA synthesis after ionizing radiation.DNA damage activates the monoubiquitination of FANC D2, targeting nuclear foci containing the BRCA 1 protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FANCD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité