Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AURKA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-2751R-A647
BOSSBS-2751R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2751R-A647
Anti-AURKA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Aurora A plays a role in cell cycle regulation during anaphase and/or telophase, in relation to the function of the centrosome/spindle pole region during chromosome segregation. Aurora A plays a key role during tumor development and progression and is overexpressed in many human cancers including breast, ovarian and colorectal. Aurora A is viewed as a potential target for anticancer drug treatment.Aurora B is a mitotic protein kinase that phosphorylates histone H3 (probably on Serine 10), behaves as a chromosomal passenger protein, and may regulate several stages of mitosis such as centrosome separation, chromosome segregation and cytokinesis. It localizes to the inner centromere region from prophase to anaphase. The Aurora kinases, members of the Ser/Thr protein kinase family, associate with microtubules during chromosome movement and segregation. Aurora kinase C may play a part in organizing microtubules in relation to the function of the centrosome/spindle pole during mitosis. This protein is localized to centrosome from anaphase to cytokinesis. Expression is limited to testis in normal cells. Elevated expression levels are seen only in a subset of cancer cells such as HepG2, HuH7 and HeLa cells. Aurora-C expression is maximum at M phase.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AURKA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité