Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-2763R-A647
BOSSBS-2763R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2763R-A647
Anti-CRK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Crk p38 (CrkII) is an isoform of the protein Crk. CrkI and CrkII are produced from the same crk gene by alternative splicing. The two isoforms differ in their biological activities with CrkII having less transforming activity than CrkI.Crk p38 is a member of an adapter protein family that binds to several tyrosine-phosphorylated proteins. It has several SH2 and SH3 domains (src-homology domains) and is involved in several signaling pathways, recruiting cytoplasmic proteins in the vicinity of tyrosine kinase through SH2-phosphotyrosine interaction. The N-terminal SH2 domain of this protein functions as a positive regulator of transformation whereas the C-terminal SH3 domain functions as a negative regulator of transformation. Crk is believed to be a regulator of invasive responses because increased levels of the protein have been observed in multiple human cancers. In vivo studies have demonstrated that decreased levels of Crk remarkably inhibits tumor formation and its invasive growth.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité