Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRB10/GRB14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-2769R-A488
BOSSBS-2769R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2769R-A488
Anti-GRB10/GRB14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Adapter protein which modulates coupling of a number of cell surface receptor kinases with specific signaling pathways. Binds to, and suppress signals from, activated receptors tyrosine kinases, including the insulin (INSR) and insulin-like growth factor (IGF1R) receptors. The inhibitory effect can be achieved by 2 mechanisms: interference with the signaling pathway and increased receptor degradation. Delays and reduces AKT1 phosphorylation in response to insulin stimulation. Blocks association between INSR and IRS1 and IRS2 and prevents insulin-stimulated IRS1 and IRS2 tyrosine phosphorylation. Recruits NEDD4 to IGF1R, leading to IGF1R ubiquitination, increased internalization and degradation by both the proteasomal and lysosomal pathways. May play a role in mediating insulin-stimulated ubiquitination of INSR, leading to proteasomal degradation. Negatively regulates Wnt signaling by interacting with LRP6 intracellular portion and interfering with the binding of AXIN1 to LRP6. Positive regulator of the KDR/VEGFR-2 signaling pathway. May inhibit NEDD4-mediated degradation of KDR/VEGFR-2. GRB14 is a potent inhibitor of insulin-stimulated MAPK3 phosphorylation. Plays a critical role regulating PDPK1 membrane translocation in response to insulin stimulation and serves as an adapter protein to recruit PDPK1 to activated insulin receptor, thus promoting PKB/AKT1 phosphorylation and transduction of the insulin signal.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GRB10/14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité