Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PROX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-2774R-A488
BOSSBS-2774R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2774R-A488
Anti-PROX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Transcription factor involved in developmental processes such as cell fate determination, gene transcriptional regulation and progenitor cell regulation in a number of organs. Plays a critical role in embryonic development and functions as a key regulatory protein in neurogenesis and the development of the heart, eye lens, liver, pancreas and the lymphatic system. Involved in the regulation of the circadian rhythm. Represses: transcription of the retinoid-related orphan receptor RORG, transcriptional activator activity of RORA and RORG and the expression of RORA/G-target genes including core clock components: ARNTL/BMAL1, NPAS2 and CRY1 and metabolic genes: AVPR1A and ELOVL3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PROX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité