Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIMK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-2775R-CY3
BOSSBS-2775R-CY3EA 876 EUR InStock
BOSSBS-2775R-CY3
Anti-LIMK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Serine/threonine-protein kinase that plays an essential role in the regulation of actin filament dynamics. Acts downstream of several Rho family GTPase signal transduction pathways. Activated by upstream kinases including ROCK1, PAK1 and PAK4, which phosphorylate LIMK1 on a threonine residue located in its activation loop. LIMK1 subsequently phosphorylates and inactivates the actin binding/depolymerizing factors cofilin-1/CFL1, cofilin-2/CFL2 and destrin/DSTN, thereby preventing the cleavage of filamentous actin (F-actin), and stabilizing the actin cytoskeleton. In this way LIMK1 regulates several actin-dependent biological processes including cell motility, cell cycle progression, and differentiation. Phosphorylates TPPP on serine residues, thereby promoting microtubule disassembly. Stimulates axonal outgrowth and may be involved in brain development. Isoform 3 has a dominant negative effect on actin cytoskeletal changes. Required for atypical chemokine receptor ACKR2-induced phosphorylation of cofilin (CFL1).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LIMK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité