Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-2777R-A350
BOSSBS-2777R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2777R-A350
Anti-RB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Key regulator of entry into cell division that acts as a tumor suppressor. Promotes G-G1 transition when phosphorylated by CDK3/cyclin-C. Acts as a transcription repressor of E2F1 target genes. The underphosphorylated, active form of RB1 interacts with E2F1 and represses its transcription activity, leading to cell cycle arrest. Directly involved in heterochromatin formation by maintaining overall chromatin structure and, in particular, that of constitutive heterochromatin by stabilizing histone methylation. Recruits and targets histone methyltransferases SUV39H1, SUV42H1 and SUV42H2, leading to epigenetic transcriptional repression. Controls histone H4 'Lys-2' trimethylation. Inhibits the intrinsic kinase activity of TAF1. Mediates transcriptional repression by SMARCA4/BRG1 by recruiting a histone deacetylase (HDAC) complex to the c-FOS promoter. In resting neurons, transcription of the c-FOS promoter is inhibited by BRG1-dependent recruitment of a phospho-RB1-HDAC1 repressor complex. Upon calcium influx, RB1 is dephosphorylated by calcineurin, which leads to release of the repressor complex (By similarity). In case of viral infections, interactions with SV4 large T antigen, HPV E7 protein or adenovirus E1A protein induce the disassembly of RB1-E2F1 complex thereby disrupting RB1's activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité