Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tap1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2789R-A680
BOSSBS-2789R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-2789R-A680
Anti-Tap1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Involved in the transport of antigens from the cytoplasm to the endoplasmic reticulum for association with MHC class I molecules. Also acts as a molecular scaffold for the final stage of MHC class I folding, namely the binding of peptide. Nascent MHC class I molecules associate with TAP via tapasin. Inhibited by the covalent attachment of herpes simplex virus ICP47 protein, which blocks the peptide-binding site of TAP. Inhibited by human cytomegalovirus US6 glycoprotein, which binds to the lumenal side of the TAP complex and inhibits peptide translocation by specifically blocking ATP-binding to TAP1 and prevents the conformational rearrangement of TAP induced by peptide binding. Inhibited by human adenovirus E3-19K glycoprotein, which binds the TAP complex and acts as a tapasin inhibitor, preventing MHC class I/TAP association. Expression of TAP1 is down-regulated by human Epstein-Barr virus vIL-1 protein, thereby affecting the transport of peptides into the endoplasmic reticulum and subsequent peptide loading by MHC class I molecules.

Type: Primary
Antigen: Tap1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 501-600/808
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité