Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRHR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-2792R-A647
BOSSBS-2792R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2792R-A647
Anti-CRHR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
G-protein coupled receptor for CRH (corticotropin-releasing factor), UCN (urocortin), UCN2 and UCN3. Has high affinity for UCN. Ligand binding causes a conformation change that triggers signaling via guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) and down-stream effectors, such as adenylate cyclase. Promotes the activation of adenylate cyclase, leading to increased intracellular cAMP levels.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRHR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité