Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RET Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-2793R-CY3
BOSSBS-2793R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2793R-CY3
Anti-RET Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Receptor tyrosine-protein kinase involved in numerous cellular mechanisms including cell proliferation, neuronal navigation, cell migration, and cell differentiation upon binding with glial cell derived neurotrophic factor family ligands. Phosphorylates PTK2/FAK1. Regulates both cell death/survival balance and positional information. Required for the molecular mechanisms orchestration during intestine organogenesis; involved in the development of enteric nervous system and renal organogenesis during embryonic life, and promotes the formation of Peyer's patch-like structures, a major component of the gut-associated lymphoid tissue. Modulates cell adhesion via its cleavage by caspase in sympathetic neurons and mediates cell migration in an integrin (e.g. ITGB1 and ITGB3)-dependent manner. Involved in the development of the neural crest. Active in the absence of ligand, triggering apoptosis through a mechanism that requires receptor intracellular caspase cleavage. Acts as a dependence receptor; in the presence of the ligand GDNF in somatotrophs (within pituitary), promotes survival and down regulates growth hormone (GH) production, but triggers apoptosis in absence of GDNF. Regulates nociceptor survival and size. Triggers the differentiation of rapidly adapting (RA) mechanoreceptors. Mediator of several diseases such as neuroendocrine cancers; these diseases are characterized by aberrant integrins-regulated cell migration.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RET
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité