Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFAIP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-2803R-A350
BOSSBS-2803R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2803R-A350
Anti-TNFAIP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Ubiquitin-editing enzyme that contains both ubiquitin ligase and deubiquitinase activities. Involved in immune and inflammatory responses signaled by cytokines, such as TNF-alpha and IL-1 beta, or pathogens via Toll-like receptors (TLRs) through terminating NF-kappa-B activity. Essential component of a ubiquitin-editing protein complex, comprising also RNF11, ITCH and TAX1BP1, that ensures the transient nature of inflammatory signaling pathways. In cooperation with TAX1BP1 promotes disassembly of E2-E3 ubiquitin protein ligase complexes in IL-1R and TNFR-1 pathways; affected are at least E3 ligases TRAF6, TRAF2 and BIRC2, and E2 ubiquitin-conjugating enzymes UBE2N and UBE2D3. In cooperation with TAX1BP1 promotes ubiquitination of UBE2N and proteasomal degradation of UBE2N and UBE2D3. Upon TNF stimulation, deubiquitinates 'Lys-63'-polyubiquitin chains on RIPK1 and catalyzes the formation of 'Lys-48'-polyubiquitin chains. This leads to RIPK1 proteasomal degradation and consequently termination of the TNF- or LPS-mediated activation of NF-kappa-B. Deubiquitinates TRAF6 probably acting on 'Lys-63'-linked polyubiquitin. Upon T-cell receptor (TCR)-mediated T-cell activation, deubiquitinates 'Lys-63'-polyubiquitin chains on MALT1 thereby mediating disassociation of the CBM (CARD11:BCL10:MALT1) and IKK complexes and preventing sustained IKK activation. Deubiquitinates NEMO/IKBKG; the function is facilitated by TNIP1 and leads to inhibition of NF-kappa-B activation. Upon stimulation by bacterial peptidoglycans, probably deubiquitinates RIPK2. Can also inhibit I-kappa-B-kinase (IKK) through a non-catalytic mechanism which involves polyubiquitin; polyubiquitin promotes association with IKBKG and prevents IKK MAP3K7-mediated phosphorylation. Targets TRAF2 for lysosomal degradation. In vitro able to deubiquitinate 'Lys-11'-, 'Lys-48'- and 'Lys-63' polyubiquitin chains. Inhibitor of programmed cell death.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TNFAIP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité