Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLRB1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-2807R-HRP
BOSSBS-2807R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-2807R-HRP
Anti-KLRB1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Plays an inhibitory role on natural killer (NK) cells cytotoxicity. Activation results in specific acid sphingomyelinase/SMPD1 stimulation with subsequent marked elevation of intracellular ceramide. Activation also leads to AKT1/PKB and RPS6KA1/RSK1 kinases stimulation as well as markedly enhanced T-cell proliferation induced by anti-CD3. Acts as a lectin that binds to the terminal carbohydrate Gal-alpha(1,3)Gal epitope as well as to the N-acetyllactosamine epitope. Binds also to CLEC2D/LLT1 as a ligand and inhibits NK cell-mediated cytotoxicity as well as interferon-gamma secretion in target cells.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: KLRB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité