Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JAK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-2808R-A350
BOSSBS-2808R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2808R-A350
Anti-JAK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Non-receptor tyrosine kinase involved in various processes such as cell growth, development, or differentiation. Mediates essential signaling events in both innate and adaptive immunity and plays a crucial role in hematopoiesis during T-cells development. In the cytoplasm, plays a pivotal role in signal transduction via its association with type I receptors sharing the common subunit gamma such as IL2R, IL4R, IL7R, IL9R, IL15R and IL21R. Following ligand binding to cell surface receptors, phosphorylates specific tyrosine residues on the cytoplasmic tails of the receptor, creating docking sites for STATs proteins. Subsequently, phosphorylates the STATs proteins once they are recruited to the receptor. Phosphorylated STATs then form homodimer or heterodimers and translocate to the nucleus to activate gene transcription. For example, upon IL2R activation by IL2, JAK1 and JAK3 molecules bind to IL2R beta (IL2RB) and gamma chain (IL2RG) subunits inducing the tyrosine phosphorylation of both receptor subunits on their cytoplasmic domain. Then, STAT5A AND STAT5B are recruited, phosphorylated and activated by JAK1 and JAK3. Once activated, dimerized STAT5 translocates to the nucleus and promotes the transcription of specific target genes in a cytokine-specific fashion.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: JAK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité