Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDAC6 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-2811R-HRP
BOSSBS-2811R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-2811R-HRP
Anti-HDAC6 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Responsible for the deacetylation of lysine residues on the N-terminal part of the core histones (H2A, H2B, H3 and H4). Histone deacetylation gives a tag for epigenetic repression and plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progression and developmental events. Histone deacetylases act via the formation of large multiprotein complexes (By similarity). Plays a central role in microtubule-dependent cell motility via deacetylation of tubulin. Involved in the MTA1-mediated epigenetic regulation of ESR1 expression in breast cancer. In addition to its protein deacetylase activity, plays a key role in the degradation of misfolded proteins: when misfolded proteins are too abundant to be degraded by the chaperone refolding system and the ubiquitin-proteasome, mediates the transport of misfolded proteins to a cytoplasmic juxtanuclear structure called aggresome. Probably acts as an adapter that recognizes polyubiquitinated misfolded proteins and target them to the aggresome, facilitating their clearance by autophagy.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: HDAC6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité