Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-2835R-A555
BOSSBS-2835R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2835R-A555
Anti-ASB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The ankyrin repeat and SOCS box containing (ASB) protein family is comprised of members which each contain "SOCS boxes" but differ from other families of protein in the motifs they contain upstream of the SOCS box. SOCS boxes are carboxy terminal regions of homology found in the suppressor of cytokine signaling family of proteins. The box region is thought to be the point of interaction between SOCS proteins and E3 ubiquitin ligases. The SOCS box serves to couple suppressor of cytokine signalling (SOCS) proteins and their binding partners with the elongin B and C complex, possibly targeting them for degradation. The gene is induced by all trans retinoic acid. In myeloid leukemia cells, the expression of this encoded protein has been shown to induce growth inhibition and chromatin condensation. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described for this gene but their full length sequences are not known.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ASB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité