Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S1PR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2883R-CY5
BOSSBS-2883R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2883R-CY5
Anti-S1PR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This protein belongs to a G protein coupled heptahelical receptor subfamily named Endothelial Cell Differentiation Genes (EDG)that act as receptors for biologically active lysophospholipids. This group consists of two receptor subgroups specific for S1P and LPA respectively. EDG6 is the receptor for lysophospholipid sphingosine 1 phosphate (S1P). S1P elicits diverse physiological effect on most types of cells and tissues. EDG6 may be involved in cell migration processes that are specific for lymphocytes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: S1PR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité