Anti-HDAC8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-2891R-A555
BOSSBS-2891R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2891R-A555
Anti-HDAC8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Responsible for the deacetylation of lysine residues on the N-terminal part of the core histones (H2A, H2B, H3 and H4). Histone deacetylation gives a tag for epigenetic repression and plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progression and developmental events. Histone deacetylases act via the formation of large multiprotein complexes. Also involved in the deacetylation of cohesin complex protein SMC3 regulating release of cohesin complexes from chromatin. May play a role in smooth muscle cell contractility.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-2891R-A555
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité