Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARHI Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-2903R
BOSSBS-2903REA 691 EUR InStock
BOSSBS-2903R
Anti-ARHI Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ARHI contains a highly conserved GTP-binding domain, a putative effector domain distinct from that of RAS and RAP proteins, and a C-terminal membrane localization motif. ARHI mRNA is detected in all normal breast and ovarian epithelial cell cultures tested, as well as in normal ovary, heart, liver, pancreas and brain however ARHI expression is down-regulated in breast and ovarian tumors. Reactivation of ARHI expression in breast cancer cells is associated with increased histone H3 acetylation and decreased lysine 9 methylation of histone H3.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ARHI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité